MAB3706
Anti-CD4 Antibody, intracellular, clone 024-10D6.B3
clone 024-10D6.B3, Chemicon®, from mouse
381,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
381,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
024-10D6.B3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA
Stimulation/Inhibition of biological activity
Electrophoretic mobility shift analysis
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable