MAB3468
Anti-β Galactosidase Antibody, clone DC1-4C7
ascites fluid, clone DC1-4C7, Chemicon®
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DC1-4C7, monoclonal
Espèces réactives
E. coli, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLB1(2720)
Spécificité
Immunogène
Application
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable