MAB3242
Anti-Smoothelin Antibody, clone R4A
clone R4A, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Clone R4A Anti-Smoothelin, Smoothelin Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
R4A, monoclonal
Espèces réactives
pig, chicken, monkey, canine, feline, human, hamster
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMTN(6525)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on both frozen and paraffin embedded tissue sections. For paraffin sections, high temperature antigen retrieval in 10 mM citrate buffer (pH 6.0) is highly recommended (van der Loop, 1997).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable