MAB2616
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
Synonyme(s) :
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A5.14, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FERMT1(55612)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable