MAB2022
Anti-Keratan Sulfate Antibody, clone EFG-11
ascites fluid, clone EFG-11, Chemicon®
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
EFG-11, monoclonal
Espèces réactives
sheep, bovine, pig, canine, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LUM(4060)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytokeratins
ELISA at 1:5,000-1:20,000
RIA at 1:30,000-1:500,000
May be used in a competitive inhibition assay to measure keratan sulfate levels.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable