MAB1564
Anti-Serotonin Transporter Antibody, clone 17-7A4
clone 17-7A4, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17-7A4, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable