MAB1552
Anti-Myosin Antibody, ventricular heavy chain α/β, clone F26.2D11
culture supernatant, clone F26.2D11, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F26.2D11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH6(4624)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blotting: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable