Principaux documents
MAB1527
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-périphérine, clone 8G2
culture supernatant, clone 8G2, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
300 μL
691,00 €
691,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1174
Devis pour commande en gros
Changer de vue
300 μL
691,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
691,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1174
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G2, monoclonal
Espèces réactives
pig, rat, bovine, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRPH2(5961)
Description générale
La périphérine est une sous-unité de filament intermédiaire de ~57 kDa initialement observée dans les neurones sensoriels des systèmes nerveux périphériques. Elle a ensuite été trouvée dans certains neurones, sensoriels et autres, du système nerveux central et dans les cellules P12. La périphérine est aussi exprimée dans certaines tumeurs neuroendocrines et dans les cellules du pancréas produisant l'insuline. La périphérine appartient à la famille des sous-unités de filament intermédiaire de classe III, qui inclut la vimentine, la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) et la desmine. Les anticorps dirigés contre la périphérine peuvent servir à identifier, classer et étudier les neurones de l'ensemble du système nerveux. La périphérine est aussi un bon marqueur diagnostic des axones gonflés observés dans la maladie de Lou Gehrig (sclérose latérale amyotrophique) et certaines tumeurs d'origine neuronale. Des auto-anticorps dirigés contre la périphérine sont fréquemment observés dans le sérum des patients diabétiques. La périphérine n'est pas apparentée à la périphérine/RDS, une protéine de la membrane du segment externe des photorécepteurs, dont les mutations provoquent certaines formes de dégénérescence rétinienne lente.
Spécificité
Reconnaît la périphérine. Coloration intense de la périphérine humaine, de rat, de souris, de porc et de vache. Ne fonctionne pas sur le poulet ou d'autres espèces plus éloignées, susceptibles de ne pas comporter de périphérine.
Immunogène
Protéine de fusion à base de trp-E-périphérine électrophorétiquement pure [Dev. Brain Res. (1990). 57:235-248] contenant la totalité de la périphérine de rat hormis ses 4 acides aminés N-terminaux. Protéine de fusion purifiée à partir de corps d'inclusion bactériens par chromatographie sur DEAE-cellulose dans de l'urée 6 M puis par SDS-PAGE préparative.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunocytochimie : Il est recommandé de fixer les cellules avec 4 % de PFA (pendant 5 minutes) ou à l'acétone.
Immunohistochimie : une légère fixation au PFA est nécessaire, car le clone 8G2 est sensible à la fixation poussée au formol. Le recouvrement de l'antigène est amélioré en ajoutant 0,1 % de Triton dans le bloc uniquement. Dilution au 1/25-1/200e.
Immunoblotting : En western blotting, l'anticorps est pur et spécifique de la bande attendue à 57 kDa.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-périphérine, clone 8G2, est un anticorps dirigé contre la périphérine destiné aux analyses par IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Marqueurs neuronaux et gliaux
Description de la cible
57 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant de culture de souris non purifié et sans conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 12 mois à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Neurones sensoriels de rat, homogénat de moelle épinière de rat et homogénat de nerf périphérique de rat.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E S Athlan et al.
The Journal of biological chemistry, 272(49), 31073-31078 (1998-01-10)
Formation of protein dimers involving alpha-internexin, peripherin, and the neurofilament (NF) proteins NFH, NFM, and NFL was investigated by partial renaturation of various combinations of individually purified subunits in buffered 2 M urea. Oligomers that were formed were resolved by
Leah R Reznikov et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 316(1), L131-L143 (2018-11-09)
Acute airway acidification is a potent stimulus of sensory nerves and occurs commonly with gastroesophageal reflux disease, cystic fibrosis, and asthma. In infants and adults, airway acidification can acutely precipitate asthma-like symptoms, and treatment-resistant asthma can be associated with gastroesophageal
Wei Lin et al.
Neuroscience bulletin, 37(9), 1289-1302 (2021-06-03)
Growth differentiation factor 15 (GDF-15) is a member of the transforming growth factor-β superfamily. It is widely distributed in the central and peripheral nervous systems. Whether and how GDF-15 modulates nociceptive signaling remains unclear. Behaviorally, we found that peripheral GDF-15
R C Larivière et al.
Journal of neurochemistry, 81(3), 525-532 (2002-06-18)
Peripherin is a type III intermediate filament (IF) abundantly expressed in developing neurons, but in the adult, it is primarily found in neurons extending to the peripheral nervous system. It has been suggested that peripherin may play a role in
Bhavesh Trikamji et al.
Muscle & nerve, 63(4), 506-515 (2020-12-22)
Identification and treatment of immune-mediated polyneuropathies may lead to improved strength and function. We studied the clinical and laboratory features, and treatment response, in patients with motor-sensory axonal polyneuropathies who were found to have C5b-9 complement staining on endoneurial microvessels.