MAB1285
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-AS, Anti-B-4901, Anti-HLAB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HLA.ABC.m3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-B(3106)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
(9.5x107M-1).
Cell reactivity:
Flow cytometric analysis of lymphocyte staining for HLA-B27 gave the following results:
Subjects Fluorescence Intensity
Heterozygous HLA-B27+ Strong
Homozygous HLA-B7+ Strong
Heterozygous HLA-B7+ Faint
Non B27, Non B7 Negative
Application
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:60 to 1:120
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
2. Cytotoxicity testing 1:25.
Forme physique
Stockage et stabilité
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable