MAB045P
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2, Peroxidase conjugated
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D6.2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Application
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable