Principaux documents
MA1HC23CL3
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® au format μPOD
A1HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ Depth Filter in Pod format, A1HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
3 EA
220,00 €
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
220,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® au format μPOD, A1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Hauteur
6.6 cm (2.6 in.)
Longueur
8.9 cm (3.5 in.)
Surface de filtration
0.0023 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
420-750 mg/ft2
Entrée
sample type liquid
Conductivité
3.64 – 10.5 μS/cm
Grade du filtre
A1HC
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MA1HC23CL3 se présente sous la forme d'un µPOD de dimensions 6,6 cm (H) × 8,9 cm (L) et possède une surface de filtration de 0,0023 m2.
Cette série de médias A1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification de liquides post-FFT. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de médias afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements d'E. coli, les milieux, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
eau produite ; après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage rapide à l'eau pure à raison de 100 litres par m² de superficie de média filtrant.
Application
Liquides de clarification post-filtration à flux tangentiel (FFT) (Prostak)
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter et de validation du NEP ou du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : A1HC
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de média filtrant
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gaili Guo et al.
Protein expression and purification, 173, 105647-105647 (2020-04-26)
WuXiBody is a novel bispecific antibody (bsAb) platform developed by WuXi Biologics. It enables almost any monoclonal antibody (mAb) sequence pair to be assembled into a bispecific construct. BsAbs based on WuXiBody can adopt either asymmetric or symmetric format. WuXiBody's
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.