Principaux documents
LAHL04PP6
Millipore
Filtre cartouche Optiseal® Durapore®
filtration area 0.18 m2, matrix Durapore®
Synonyme(s) :
Optiseal Durapore Cartridge Filter 0.45 μm
6 PKG
1 075,00 €
1 075,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
Changer de vue
6 PKG
1 075,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 075,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
OptiSeal®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiSeal®
Paramètres
≤4 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 121 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
4 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Surface de filtration
0.18 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
not applicable
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
30 cycles de stérilisation en place (SEP) de 30 min à 135 °C ; 10 cycles d'autoclave de 30 min à 126 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 500 ml.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany