Principaux documents
L70DER2S2
Millipore
MSTK 70DE 12"DIA 16 CELL 2/PK
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Niveau de qualité
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3