L25CET6S1
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®
CE25, filtration area 3.47 m²
Synonyme(s) :
Millistak+ Lenticular Disc Filters, CE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Nom du produit
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®, CE25, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Hauteur
27.6 cm (10.88 in.)
Diamètre
40.64 cm (16 in.)
Surface de filtration
3.47 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
1370-2120 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8-10 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
CE25
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques
Calcium: 2.56 - 2.74 mg/ft2 of Media
Potassium: 0.17 - 0.91 mg/ft2 of Media
Magnesium: 1.19 - 2.03 mg/ft2 of Media
Iron: <0.1 mg/ft2 of Media
Lead: <0.1 mg/ft2 of Media
Aluminum: <0.1 mg/ft2 of Media
Titanium: <0.1 mg/ft2 of Media
Chromium: <0.1 mg/ft2 of Media
Manganese: <0.1 mg/ft2 of Media
Cobalt: <0.1 mg/ft2 of Media
Nickel: <0.1 mg/ft2 of Media
Copper: <0.1 mg/ft2 of Media
Zinc: <0.1 mg/ft2 of Media
Notes préparatoires
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)