KVVLA1TTH1
Durapore® 0,1 µm, Capsule Opticap® XLT
Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
575,00 €
Date d'expédition estimée le11 février 2025Détails
About This Item
575,00 €
Date d'expédition estimée le11 février 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XLT 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤20 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
15.0 in.
Largeur
6.9 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Taille du dispositif
10 in.
Diam. du filtre
4.2 in. (10.7 cm)
Surface de filtration
0.69 m2
Diam. du raccord d'entrée
1-1/2 in.
Largeur de l'entrée à la sortie
17.5 cm (6.9 in.)
Diam. du raccord de sortie
5/8 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Point de bulle
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Raccords
16 mm (5/8 in.) fitting (hose barb inlet/oulet)
38 mm (1 1/2 in.) fitting (sanitary flange inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Conditionnement
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais