Principaux documents
KR99A10FF1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 3/4 in., pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Polygard CR 100 μm 3/4 in. TC/TC
1 EA
238,00 €
238,00 €
Date d'expédition estimée le05 août 2025Détails
Changer de vue
1 EA
238,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
238,00 €
Date d'expédition estimée le05 août 2025Détails
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤55 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CR
Dimension de pores
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
Les produits Polygard®-CR sont des filtres à diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure en profondeur à gradient de densité des médias filtrants Polygard®-CR offre une capacité de filtration maximale. Leur construction entièrement en polypropylène offre de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
La capsule Opticap® XL10 Polygard®-CR (réf. KR99A10FF1) possède une dimension de pores de 100,0 µm. Ce filtre en profondeur monocouche encapsulé est doté de brides sanitaires en entrée/sortie de 3/4" de diamètre.
Les filtres capsules Opticap XL éliminent le temps et les dépenses associés à l'assemblage, au nettoyage et à la validation des carters en acier inoxydable. La conception brevetée de la capsule offre une résistance aux contraintes thermiques et hydrauliques inégalée, ce qui se traduit par d'excellentes performances en matière de fiabilité, de stérilité et de propreté. La conception unique de la capsule avec média Polygard®-CR minimise le volume mort et les pertes de production.
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 30 min à 126 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Informations légales
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.