Principaux documents
KPHLS3TTH1
Millipore
Capsule Opticap® XLT, Durapore® 0,45 µm
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 34.3 in. (87.1 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
1 PKG
1 536,00 €
1 536,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Changer de vue
1 PKG
1 536,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
1 536,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Matériaux
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Opticap® XLT 30
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤45.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur nominale des cartouches
34.3 in. (87.1 cm)
Longueur du dispositif
87.1 cm (34.3 in.)
Taille du dispositif
30 in.
Diam. du filtre
4.2 in. (10.7 cm)
Surface de filtration du filtre
1.86 m2
Diam. du raccord d'entrée
1-1/2 in.
Largeur de l'entrée à la sortie
87.1 cm (34.3 in.)
Diam. du raccord de sortie
5/8 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Device Configuration: Capsule
Notes préparatoires
Sterilization Method:
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 4500 mL
Autres remarques
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.