KPHLS2THH1
Capsule Opticap® XLT, Durapore® 0,45 µm
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 24.6 in. (62.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
1 024,00 €
About This Item
1 024,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Opticap® XLT 20
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur nominale des cartouches
24.6 in. (62.5 cm)
Longueur du dispositif
62.5 cm (24.6 in.)
Taille du dispositif
20 in.
Diam. du filtre
4.2 in. (10.7 cm)
Surface de filtration du filtre
1.24 m2
Diam. du raccord d'entrée
5/8 in.
Largeur de l'entrée à la sortie
62.5 cm (24.6 in.)
Diam. du raccord de sortie
5/8 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Notes préparatoires
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger