Documents
KPGEG015FF3
Millipore
Millipore Express® PHF, Capsule Opticap® XL
Opticap® XL 150, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL 150 Millipore Express PHF Gamma Compatible 0.2 m 3/4 in. TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 150
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
9.7 cm (3.8 in.)
Largeur
2.2 in.
Longueur nominale des cartouches
3.8 in. (9.7 cm)
Diamètre
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
220 cm2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
9.7 cm (3.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® PHF
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS® figurant dans le mode d'emploi
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS®
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 2,0 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 1 l.
Rétention bactérienne
Des échantillons de la membrane utilisée dans ce filtre ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta, selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.