KN1HA3TTT1
Opticap® XLT30 Polygard®
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Polygard -CN Opticap XLT 30 in. 10.0 μm 1.5 in. TC/TC
908,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
About This Item
908,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤165 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CN
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.