KMP2G10TT1
Milligard® PES 1.2/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, pore size 1.2/0.2 μm
370,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
About This Item
370,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane
polyethersulfone prefilter
polypropylene housing (gamma stable)
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
gamma compatible
hydrophilic
Paramètres
1.4 bar max. pressure (20 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. pressure (25 psi) at 80 °C
5.5 bar max. pressure (80 psi) at 4-25 °C (forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Largeur
4.2 in.
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.6 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Matrice
Milligard® (PES)
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Point de bulle
39.2 psi (≥2700 mbar), air with water at 23 °C
Raccords
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Application(s)
filtration (Prefilters and Bioburden )
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Conditionnement
Autres remarques
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais