KHGLG2THH1
Capsule Opticap® XLT multicouche, Durapore® 0,45/0,22 µm
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
1 750,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
About This Item
1 750,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XLT 20
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤30.0 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.05 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Longueur du dispositif
62.5 cm (24.6 in.)
Taille du dispositif
20 in.
Diam. du filtre
4.2 in. (10.7 cm)
Surface de filtration
1.1 m2
Diam. du raccord d'entrée
5/8 in.
Largeur de l'entrée à la sortie
19.8 cm (7.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
5/8 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Conditionnement
Notes préparatoires
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais