Principaux documents
JV-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-D (clone RUM-1), pour une utilisation ultérieure en fabrication (FFMU)
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-D (clone RUM-1), FFMU
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
RUM-1, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-D.
RUM-1 est le plus avide des quatre intermédiaires IgM anti-D EMD Millipore pour une utilisation ultérieure en fabrication. La spécificité fine de cet anticorps est idéale pour la fabrication d'un réactif IgM anti-D uniquement à des fins de groupage sanguin des échantillons de patients. RUM-1 est l'étalon anti-D international désigné par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium ; durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Application
Anticorps intermédiaire pour une utilisation ultérieure en fabrication.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement transformé destiné uniquement à la fabrication ultérieure de produits non injectables. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon d'activité américain. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 %<nbsp/>(p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable