Principaux documents
IT5SP0005
Millipore
Adapter Kit, 9/16 HB, 5/8 HB, 1/4 NPTM
1 EA
723,00 €
723,00 €
En stockDétails
Changer de vue
1 EA
723,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
723,00 €
En stockDétails
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
0.5 in.
13 mm
Largeur
1 in.
Profondeur
3 in.
Poids
8 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany