Documents
IPAKGARH1
Milli-Q
Pack de prétraitement IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARDH1. Search to Explore!
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement IPAK Gard® H 3-5
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.85
Niveau de qualité
Caractéristiques
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
IPAK Gard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Description générale
Le pack de prétraitement IPAK Gard® 3-5 H offre une protection optimale des membranes d'osmose inverse (OI) pour l'eau dure, ce qui améliore la performance de votre système et prolonge sa vie utile.
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 et Milli-Q® EQ 7008/16.
Caractéristiques et avantages
  • Le charbon actif protège du chlore libre.
  • Les billes de polyphosphate protègent de l'encrassement et des précipités.
  • Le filtre en profondeur protège des particules et des colloïdes.
  • 63 % des fournisseurs de pièces sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.