Principaux documents
IEVH10100
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
10 EA
174,00 €
174,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
174,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
174,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Nom du produit
Immobilon®-E PVDF Membrane, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
10 cm × 10 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
10 sheets, 10 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3