Principaux documents
H1RS2G1HNC
Carter cylindrique Série 4000, pour 1 cartouche
cartridge nominal length 50 in. (50.8 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L totale
665.5 mm ± 3 (26.201 in. ± 0.118)
Longueur nominale des cartouches
50 in. (50.8 cm)
Raccords, D.E. × D.I. × Haut.
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain connection
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Taille de la ferrule
4 in.
Description générale
Series 4000 Housing Single-Round In-Line 20-inch Code 7
Single Round in-Line
Conditionnement
Material Size: 1
Informations légales
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany