GFCP083000
Glass fiber Conjugate Pad 8mm x 300mm strips 100 pk
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable