Principaux documents
FXWXM20K0002
Millipore
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit
25mm Post
Synonyme(s) :
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit (25mm Post)
1 EACH
18 400,00 €
18 400,00 €
Date d'expédition estimée le04 septembre 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
18 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
18 400,00 €
Date d'expédition estimée le04 septembre 2025Détails
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Conditionnement
pkg of 1 packs
Température de stockage
room temp
Informations légales
FLEXWARE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.