Principaux documents
FX0437
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
Synonyme(s) :
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
4124158
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acetonitrile/Formic Acid 0.1% Mobile Phase,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 5.9 °C
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
FX0437P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Assay (HCOOH)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxDensity at 25°CDetermineg/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 280 nm0.005AU maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm and higher0.05AU max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.6 °F
Point d'éclair (°C)
5.9 °C