FRZ0005L001P5
Mobius® Gold 2D Freeze Assembly w/Helium IT
5L PureFlex™ film with AseptiQuik® G connectors
Synonyme(s) :
Mobius®, Gold w/Helium IT, 5L PF FRZ TRN Assy w/ ASPQ G
1 755,00 €
Date d'expédition estimée le13 octobre 2025Détails
About This Item
1 755,00 €
Date d'expédition estimée le13 octobre 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
C-Flex® tubing (374)
PureFlex™ device (film)
connections (AseptiQuik G connector)
Niveau de qualité
Agence
certified by the (Assembly performed under ISO Clean Room Class 7 conditions in a facility)
certified by the ISO (Bags manufactured under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility)
Stérilité
sterile; γ-irradiated (level of 25-40 kGY)
Gamme de produits
Mobius® Freeze
Conditionnement
package of 5 ×
Paramètres
-80-60 °C temp. range (112-140 °F)
5 L process volume
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Composants