FCMAB390F
Milli-Mark® Anti-pan Histone-FITC Antibody, clone H11-4
clone H11-4, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H11-4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable