Documents
FCMAB178P
Sigma-Aldrich
®
clone 2LPM19c, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin alpha-M, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, CR-3 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD11 antigen-like family member B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.44
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2LPM19c, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAM(3684)
Description générale
α The molecule, also called CR3, functions as a cell surface receptor for the C3bi complement fragment. There is evidence that CD11b can bind fibrinogen in addition to C3bi (Wright,1988). Two binding sites have now been reported, one recognizing lipopolysaccharide, and the other protein ligands containing the arg-gly-asp sequence (Wright, 1989). Binding of the coagulation factor X has also been suggested as an additional receptor role of CD11b (Altieri,1988). β Besides the C3bi receptor, this protein family contains two other members, leucocyte function associated-1 (LFA-1, C11a) antigen and p150,95 protein (CD11c) (Sanchez-Madrid,1983).
Spécificité
Antibody recognizes Human CD11b antigen.
Immunogène
Purified iC3b receptor.
Application
&&
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Description de la cible
165 kDa (Wright, 1988)
Forme physique
Produit purifié sur protéine A
Purified Mouse monoclonal IgG1 conjugated to PE in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Stockage et stabilité
° Protected from light in undiluted aliquots for 6 months from date of receipt.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Negative regulation of JAK2 by H3K9 methyltransferase G9a in leukemia.
Son, HJ; Kim, JY; Hahn, Y; Seo, SB
Molecular and cellular biology null