FCMAB104A4
Anticorps anti-phospho H3 (Ser10), clone 3H10 Alexa Fluor™ 488
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Apoptose et cancer
est marqué avec Alexa Fluor 488 et son utilisation a été validée en cytométrie en flux.
Histones
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules Jurkat
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable