FCMAB101A4
Milli-Mark® Anti-BrdU Antibody, clone BU-1 Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone Bu-1, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
BrdU
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Bu-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable