FALP09050
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 1,0 µm
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Fluoropore® Membrane Filter
842,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
842,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
≥100 μm
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Point de bulle
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Clarifying acids, bases, and solvents
- Filtering or venting gases
- UV spectroscopy
- Particle monitoring
- HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
- Microplastics analysis
Caractéristiques et avantages
- Fluoropore® membranes display consistency and provide broad chemical compatibility.
- Biologically and chemically inert.
- High porosity yields high flow rates.
- Available for filtration of aqueous and organic-based samples.