EZBRAIN40
Human Amyloid β40 Brain ELISA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Description
analytes available: Amyloid β40
16-500 pg/mL (standard curve range)
Espèces réactives
human
Plage de mesure de la sensibilité
6.0 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Spécificité
Application
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials