Principaux documents
EI10
Sigma-Aldrich
Pepstatine A
≥90% (HPLC), lyophilized solid, aspartic proteinase inhibitor, Chemicon®
Synonyme(s) :
Pepstatin
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Pepstatine A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
M.W.:
isovaleryl-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
Actions biochimiques/physiologiques
Type d'inhibiteur : inhibiteur de protéases
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : EI9
Forme physique
Pureté : >90.0%; pale yellow powder; pH (1% solution) 5.2
Stockage et stabilité
À maintenir au sec à -20 ºC pendant 18 mois à compter de la date de réception. Pepstatin A is soluble in either DMSO or ethanol:acetic acid (9:1) at the concentration of 1 mg/mL.
Aqueous buffer at a slightly alkaline pH is recommended for diluting the reconstituted solution of either of the above organic solvents. If water or acetic acid is used for dilution, Pepstatin A may precipitate from the solution.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pepstatin, a new pepsin inhibitor produced by Actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(5), 259-262 (1970-05-01)