Documents
EARB-6
Sigma-Aldrich
Assay Running Buffer
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2