DR1123
Anti-GCM1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Glial Cells Missing Homolog 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCM1(8521)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)Paraffin Sections (1.7 g/ml)
Avertissement
Remarque sur l'analyse
FHs 173 WE cells, Human stomach tissue, HeLa cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable