Documents
DR1098
Sigma-Aldrich
Anti-ID1 Mouse mAb (1F7)
liquid, clone 1F7, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Inhibitor of DNA Binding 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ID1(3397)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~17 kDa ID1 protein.
Recognizes the ~17 kDa ID1 protein in Y79 and HeLa cells.
This Anti-ID1 Mouse mAb (1F7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of ID1.
Immunogène
Full-length, recombinant, human ID1 (aa 1-156), expressed as a GST fusion protein
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Remarque sur l'analyse
Positive Control
Y79 cells, HeLa cells
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable