Merck
Passer à
DPLUS-100H
Échelle DirectLoad™ Plus 100 bp High DNA
Offre promotionnelle disponible
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 500 € — Économiser 5 %; Dépenser 900 € — Économiser 10 %; Dépenser 1 800 € — Économiser 15 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Expédition prévue aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
178,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
178,00 €
Économisez Jusqu'à 15 %
Expédition prévue aujourd'huiDétails
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid (Reagent)
Quality Segment
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Convient à une utilisation comme marqueur d'électrophorèse pour l'ADN
Preparation Note
-20 °C pendant 24 mois maximum, 4 °C pendant 12 mois maximum ou température ambiante pendant six mois maximum.
Other Notes
L'échelle DirectLoad™ Plus 100 bp High DNA contient 12 fragments qui sont obtenus à partir de produits PCR et d'ADN double brin digérés avec des enzymes de restriction adaptées et équilibrées dans du tampon à base de Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) et d'EDTA 10 mM après extraction au phénol.
L'ADN inclut des fragments d'une longueur de 100 à 3 000 paires de bases (pb). Les bandes d'une longueur de 500 à 1 500 pb présentent une intensité plus élevée pour servir de points de référence.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable