D01003S01
Cartouche de filtration Clarigard®
nominal pore size 1.0 μm, cartridge nominal length × diam. 30 in. (757.0-765.0 mm) × 2.75 in. (70 mm)
281,00 €
Date d'expédition estimée le04 septembre 2025Détails
About This Item
281,00 €
Date d'expédition estimée le04 septembre 2025Détails
Matériaux
polypropylene filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Clarigard®
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
Longueur nominale des cartouches × Diam.
30 in. (757.0-765.0 mm) × 2.75 in. (70 mm)
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-Ring)
Description générale
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioborden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and Clarigard® Cartidges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.