Documents
CS20MS03F1-X
Millipore
Filtres en profondeur Clarisolve®
High-density cell cultures
Synonyme(s) :
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.33 m 2 (3.55 ft 2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
Millistak+® media
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Largeur
11.20 cm (4.4 in.)
Surface de filtration
0.33 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Description générale
Les filtres en profondeur CLARISOLVE® sont le premier type de filtres pour clarification primaire offrant une structure à gradient de densité spécialement conçue pour les distributions granulométriques des flux d'alimentation prétraités. Avec une capacité volumétrique améliorée et une turbidité réduite par rapport aux filtres en profondeur actuellement disponibles, l'étape de clarification des flux d'alimentation prétraités peut être réalisée dans une empreinte réduite de manière considérable et sans avoir besoin d'une étape de clarification secondaire.
Étant un dispositif à l'échelle μPod, le filtre en profondeur CLARISOLVE® fournit le moyen le plus rapide et le plus efficace pour clarifier les flux à haute densité et transférer facilement les procédés d'amont en aval sans utiliser la centrifugation.
Ce filtre CLARISOLVE® présente une surface de filtration de 0,33 m2 et un format de dispositif Pod.
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Grade du filtre : 20MS
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany