Key Documents
CR03F3P06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 3.0 µm Code F Extended
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene
silicone seal
Description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Stérilité
(Do not autoclave)
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Dimension de pores
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Remarque sur l'analyse
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water