Documents
CPGE71TP3
Millipore
Cartouche Millipore Express® PHF
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Synonyme(s) :
Millipore Express PHF Cartridge Filter 10 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤30 mL/min air diffusion at 2.76 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. differential pressure (1 psid) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (Reverse)
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
20 psi max. differential pressure (1.4 bar) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
5.0 psi max. differential pressure (340 mbar) at 135 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
0.54 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® PHF
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS® figurant dans le mode d'emploi
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS®
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
12 cycles de stérilisation en place (SEP) à co-courant (ou 22 cycles à co-courant et 3 cycles à contre-courant) de 30 min à 135 °C ; 15 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 10 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 1 l.
Rétention bactérienne
Des échantillons de la membrane utilisée dans ce filtre ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta, selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany