CP1504S03
Cartouche Lifegard™ 1,0 µm de dimension de pores nominale
cartridge nominal length 40 in. (100 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code 0
1 222,00 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
About This Item
1 222,00 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
Matériaux
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard™
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
40 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
40 in. (100 cm)
Taille du dispositif
40 in.
Diam. du filtre
2.9 in. (7.4 cm)
Surface de filtration
1.84 m2
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<1.0 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤250 mg/cartridge
Matrice
Lifegard™
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Code
Code 0
Description générale
Cartridge type: Liquid
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Caractéristiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 5 L
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations