CN1H72V06
Filtre à cartouche Polygard® CN
Synonyme(s) :
Polygard-CN Cartridge Filter 20 in. 10.0 µm Code 7 Fluoroelastomer
2 192,00 €
Date d'expédition estimée le09 septembre 2025Détails
About This Item
2 192,00 €
Date d'expédition estimée le09 septembre 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
fluoroelastomer seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.84 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤100 mg
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Notes préparatoires
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism reduction
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Efficient particle and microorganism reduction
- Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.