Principaux documents
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Polygard
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany