Principaux documents
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Dimension de pores
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Device Configuration: Cartridge